Learn More
Axygen™ Pointes de pipette universelles de 200 μl : 200 μl, biseautés
Conçu pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux.
Marque: Axygen™ T-200-Y-R-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
- Les pointes de gros calibre présentent un orifice de 0,062 in (1,52 mm), ce qui les rend idéales pour le pipetage de matières visqueuses, de l’ADN génomique ou de cultures cellulaires délicates
- Les graduations permettent de vérifier visuellement le volume aspiré par le pipeteur
- Les pointes préstérilisées sont irradiées par faisceau électronique pour empêcher la dégradation du produit
- L’environnement de fabrication en salle blanche garantit que les produits sont exempts de RNase, de DNase et apyrogènes
- Également disponible avec la gamme Maxymum Recovery, ce qui permet de récupérer l’intégralité des échantillons précieux et d’économiser des réactifs onéreux
Order Info
Disponibles en vrac, en rack ou en rack empilable.
Spécification
1 à 200 μl | |
Jaune | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Biseauté, Universal | |
Oui |
Stérile | |
Autoclavable | |
Rack | |
Universelle | |
Polypropylène |