Learn More
Axygen™ Peigne à 12 puits, pour cuve d’électrophorèse de 7 cm
Accessoire pour la cuve d’éléctrophorèse horizontale de 7 cm
39.95€
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15533167
|
Axygen™
HGB7-12MC-1 |
1 mm |
39.95€
1 unité |
Expédition estimée: 06-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15543167
|
Axygen™
HGB7-12MC-15 |
1,5 mm |
39.95€
1 unité |
Expédition estimée: 06-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Peignes : 1 x 12 puits compatibles multicanaux, 1 mm d’épaisseur
Spécification
Cuve, 7 cm |