Learn More
Axygen™ Pointes à filtre micro-volume de 10 μl
Les pointes universelles Axygen sont conçues pour s’adapter une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux. Elles sont compatibles avec les marques de pipettes les plus courantes. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase. Elles sont disponibles en Maxymum Recovery, biseautées, type Eppendorf, non stériles, stériles, sans filtre et avec d’autres caractéristiques pour des applications spécifiques.
Marque: Axygen™ T-300-STK-S
Description
- Des parois flexibles et une série de bagues d’étanchéité internes garantissent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour charger et éjecter.
- Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase / DNase
- Apyrogènes
- Microvolume
- Technologie Maxymum Recovery pour une rétention ultrafaible et un rendement élevé
Spécification
0.5 à 10 μl | |
Stérile | |
USP 3127 | |
Permet de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues | |
Micro Point | |
Polypropylène |
À filtre | |
Transparent | |
Sans DNase, RNase | |
Rack | |
Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.