Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 0,5 ml Axygen™
Comprennent un joint torique conçu pour offrir une plus grande résistance à la plupart des produits chimiques de laboratoire couramment utilisés
Marque:  Axygen™ SCT-050-SS-BR-S
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12599007
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Pour une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition.
  • Disponibles en versions préstérilisée et non stérile
  • Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
  • Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
  • La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
  • Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sous forme d’articles à commande spéciale pour tubes assortis
  • Gamme étendue de tubes colorés pour une identification aisée des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Polypropylène
Polypropylène
O-ring
Screw Cap
20,000 x g
Marron
0.5 mL
Sans boucle
Stérile
Conical