Learn More
Axygen™ Pointes automatisées pour Agilent™ / Velocity11 et Bravo, 70 μl
Compatibles avec les systèmes automatisés de manipulation des liquides. Les pointes automatisées Axygen™ pour Agilent™ / Velocity11 et Bravo de 70 μl sont des pointes de pipettes sans filtre en racks de 384 puits. Fabriquées en PP transparent selon un contrôle rigoureux pour une qualité garantie. Options disponibles : pointes stériles, pointes non stériles et pointes à double marquage.
Marque: Axygen™ VT-384-70UL-R-SDL
Description
- Fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus
- Assemblage automatisé assurant une qualité et des performances constantes
- Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Racks à 384 puits de pointes de pipettes sans filtre de 70 μl
- Compatibles avec les têtes Agilent™ / Velocity VPrep™ et Bravo 384ST, 96ST et 16ST
- La boîte inclut 50 racks (19 200 pointes).
Spécification
70 μL | |
Stérile | |
Sans DNase / RNase | |
With Double Label | |
Automatisation, Rond | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Clear | |
Apyrogènes | |
Rack | |
Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.