Learn More
Cole-Parmer™ Raccords entre adaptateur fileté mâle et raccord de compression PVDF
Ces raccords de compression constituent un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide avec une résistance à la pression supérieure à celle fournie par les raccords cannelés.
Marque:  Cole-Parmer™ 06385-84
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11754749
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pour les systèmes de tubulure rigide, y compris les tubes fabriqués à partir de fluoropolymères, d’autres plastiques rigides et de métaux
  • Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé
  • Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
  • Stérilisation par autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Spécification
Autoclavable
Tubulure de D.E. de 3/8 po x filetage NPT(M) de 1/4 po
Orifice de 5/16 po ; 1–11/32 x 13/16 po
1/4 in NPT(M)
PVDF
1 unité
Autoclave ou oxyde d’éthylène
Raccord de compression