Learn More
Cole-Parmer™ Raccords entre adaptateur fileté mâle et raccord de compression PVDF
Ces raccords de compression constituent un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide avec une résistance à la pression supérieure à celle fournie par les raccords cannelés.
Marque:  Cole-Parmer™ 06385-82
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11744749
  • 11.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pour les systèmes de tubulure rigide, y compris les tubes fabriqués à partir de fluoropolymères, d’autres plastiques rigides et de métaux
  • Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé
  • Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
  • Stérilisation par autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Spécification
Autoclavable
Tubulure de D.E. de 1/4 po x filetage NPT(M) de 1/4 po
Orifice de 7/32 po ; 1–3/16 x 5/8 po
1/4 in NPT(M)
PVDF
1 unité
Autoclave ou oxyde d’éthylène
Raccord de compression
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales