missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atlantic Blue™ Anti-Human CD5 (UCHT2), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech AB-65152-100TESTS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The CD5 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD5. This antibody recognizes human antigen. The CD5 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is atlantic blue™.Spécification
CD5 | |
Monoclonal | |
5 μL/test | |
LEU1; T1 | |
Affinity purification | |
RUO | |
921 | |
Store at 2-8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
Liquid |
Flow Cytometry | |
UCHT2 | |
Atlantic Blue | |
Mouse | |
100 Tests | |
Primary | |
Human | |
Flow Antibody | |
IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu