Learn More
ASCC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène ASCC3
Concentration 0.41 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16877564
Afficher les documents
Proteintech
17627-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16867564
Afficher les documents
Proteintech
17627-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes a protein that belongs to a family of helicases that are involved in the ATP-dependent unwinding of nucleic acid duplexes. The encoded protein is the largest subunit of the activating signal cointegrator 1 complex that is involved in DNA repair and resistance to alkylation damage. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Spécification
Spécification
ASCC3
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
E9PZJ8, F1LPQ2, Q8N3C0
10973, 309887, 77987
ASCC3 Fusion Protein Ag11848
Primary
-20°C
ASCC3
0.41 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ASC 1 complex subunit p200, ASC1p200, ASCC3, HELIC1, Helicase, ATP binding 1, RNAH, Trip4 complex subunit p200
Ascc3
IgG
Antigen Affinity Chromatography