Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de barrière ART 200 ul emballées individuellement
Les cônes à barrière ART garantissent une protection à 100 % contre le transfert de contamination
Marque: Thermo Scientific™ 2069IW
124.99 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les cônes à barrière ART sont en polypropylène vierge et intègrent un filtre piégeant les liquides pour éviter tout transfert de contamination. Certifiés exempts de RNase/DNase, ADN, pyrogènes, endotoxines, ATP, biocontamination et inhibiteurs de PCR
> Pointe de 200 ul emballée individuellement
> stérile,
>barrière auto-scellante, >s’adapte à la plupart des pipettes, > garantie sans propagation de la contamination
Spécification
Pointe de barrière ART 200 μl | |
À filtre | |
Naturel | |
Non autoclavable | |
Gamma | |
À barrière | |
500 | |
Universelle | |
ART | |
Oui |
1 μl à 200 μl | |
Stérile | |
bleu | |
ISO13485 | |
Emballage individuel | |
500 | |
Usage unique | |
Oui | |
Polypropylène |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.