Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes spécialisées à filtre barrière ART™
GREENER_CHOICE
Réalisez vos applications avec précision et régularité grâce à ces pointes de pipettes spécialisées, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Marque:  Thermo Scientific™ 2079GIW
130.15 EUR valable jusqu'au 2025-08-24
Utilisez le code promo "24117" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10420271
  • 137.00€ / 500 pièces
La puissance de la génomique
Utilisez le code promo 24117 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 25-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Procédez avec précision et régularité grâce aux cônes de pipette spécialisés à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
Caractéristiques :
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
  • Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
  • Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçues pour faciliter le pipetage pour une grande variété d’applications :
  • Pointes longues pour éviter la contamination en empêchant la tige de la pipette de pénétrer dans le récipient de l’échantillon
  • Dépôts sur gel pour le chargement de gels d’acrylamide ou d’agarose
  • Génomique à orifice large pour ADN génomique, lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
  • Protection contre les solvants pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatible avec :
  • Les pointes de pipettes SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et cohérents à l’aide de pipettes multicanaux
  • Les pointes de pipettes ergonomiques sont conçues pour les pipettes Gilson Pipetteman™ et les pipettes Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1000 μl
ART 1000G
8,54 cm
Emballage individuel
Stérile et prêts pour la PCR
Stérile
3,36 po
Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Orifice génomique/large