Learn More
Chlorure d’arsenic(III), 99,5 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Arsenic(III) chloride |
Note relative au nom | 99.5% |
CAS | 7784-34-1 |
Couleur | Incolore à jaune |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 10 mL |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
Formule moléculaire | AsCl3 |
Formule linéaire | AsCl3 |
Numéro MDL | MFCD00014165 |
Afficher plus |