Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, yellow, clear wells, barcoded
Allient la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine pour offrir des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Marque: Thermo Scientific™ BC2396Y
Description
Les plaques PCR Thermo Scientific™ Armadillo™ allient la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine pour offrir des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Les plaques Armadillo sont disponibles en formats 96 et 384 puits, en plusieurs couleurs et peuvent être commandées avec un code-barres standard 128 ou un code-barres personnalisé. Tous les formats sont disponibles avec des puits transparents ou blancs ; choisissez des puits blancs pour des résultats qPCR supérieurs. Le cadre résistant à la déformation spécialement conçu et les options de formats multiples font des plaques PCR Armadillo le choix idéal pour la PCR à haut débit et la manipulation automatisée.- Cadre en polycarbonate pour un cycle thermique résistant aux déformations
- Stabilité mécanique améliorée pour la manipulation robotique
- Puits en polypropylène à paroi fine pour un transfert de chaleur optimal
- Forme de puits optimisée pour une récupération maximale des échantillons
- Caractère alphanumérique plat et conception de puits à bord surélevé pour une amélioration du thermoscellage
- Le pont transparent optique permet une visibilité facile des puits
- Plusieurs options de couleur de cadre, toutes disponibles dans les puits transparents (pour PCR) et blancs (pour qPCR)
- Volume maximum des puits de 0,2 ml
Spécification
Code-barres inclus | |
25/plaque | |
Jaune, Transparent | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs | |
PC, PP | |
96 | |
50 plaques | |
Transparent |
Certifié sans RNase / DNase | |
Armadillo™ | |
Microplaque PCR | |
À jupe | |
0,2 ml | |
0,1 mL | |
Profil bas |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.