Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 384-well, blue, white wells, barcoded
Allient la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine pour offrir des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Marque:  Thermo Scientific™ BC3384B
321.34 EUR valable jusqu'au 2025-07-04
Utilisez le code promo "24112" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12661005
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Alertes:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24112
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les plaques PCR Thermo Scientific™ Armadillo allient la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine pour offrir des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Les plaques PCR Armadillo Thermo Scientific allient la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine pour offrir des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Elles sont disponibles en formats 96 et 384 puits, en plusieurs couleurs, et peuvent être commandées avec un code-barres standard 128 ou un code-barres personnalisé. Tous les formats sont disponibles avec des puits transparents ou blancs ; choisissez des puits blancs pour des résultats qPCR supérieurs. Le cadre résistant aux variations spécialement conçu et les options de formats multiples font des plaques PCR Armadillo le choix idéal pour la PCR à haut débit et la manipulation automatisée.
  • Cadre en polycarbonate pour un thermocyclage résistant aux variations
  • Stabilité mécanique améliorée pour la manipulation robotique
  • Puits en polypropylène à paroi fine pour un transfert de chaleur optimal
  • Forme de puits optimisée pour une récupération maximale des échantillons
  • Caractère alphanumérique plat et conception de puits à bord surélevé pour une amélioration du thermoscellage
  • Le plateau transparent permet une visibilité facile des puits
  • Plusieurs options de couleur de cadre, toutes disponibles dans les puits transparents (pour PCR) et blancs (pour qPCR)
  • Volume de puits maximal de 40 μl
  • Volume utile maximum : 25 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Code-barres inclus
50/plaque
Bleu, Blanc
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
PC, PP
384
50 plates
Blanc
Certifié sans RNase / DNase
Armadillo™
Microplaque PCR
À jupe
40 μl
25 μl
Étalon
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Ce produit est vendu sous licence par Eppendorf AG.