Learn More
Chlorure d’antimoine(V), 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383377
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
Antimony(V) chloride is used as a catalyst and an analytical reagent for testing alkaloids and cesium. It is also used as a polymerization catalyst as well as involved in the chlorination of organic compounds. It acts as a Lewis acid and a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-18-9
Formule moléculaire Cl5Sb
Poids moléculaire (g/mol) 299.02
Numéro MDL MFCD00011213
Clé InChI VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Synonyme antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
CID PubChem 24294
Nom IUPAC pentachloro-$l^{5}-stibane
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 79°C (22mmHg)
Nom chimique ou matériau Antimony(V) chloride
Point de fusion 2.8°C
Couleur Rouge-jaune
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire SbCl5
Numéro UN UN1730
Merck Index 14,695
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,hydrochloric acid,tartaric acid,carbon disulfide and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 299.02
Pourcentage de pureté 99.997%
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.601
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.336 g/mL