Learn More
Sulfure d’antimoine(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371788
10 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
It is used in glitter compositions, fountain compositions, flash powder and vulcanizing rubber. It is employed in the production of ruby-colored glass and in plastics, as a fire retardant, in explosives, matches, and fireworks. It can be used to prepare a series of thioantimonous salts and Schlippe's salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1345-04-6
Formule moléculaire S3Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 339.70
Numéro MDL MFCD00011217
Clé InChI NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony(III) sulfide
Point de fusion 550°C
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1549
Merck Index 14,713
Informations sur la solubilité Insoluble in water,and moderately soluble in acids.
Poids de la formule 339.68
Pourcentage de pureté 99.999%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sulfure d’antimoine(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >