Learn More
Sulfure d’antimoine(III), 98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361849
1 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
It is manufactured for use in safety matches, military ammunition, explosives and fireworks. It also is used in the production of ruby-colored glass and in plastics as a flame retardant. percussion caps, camouflage paints, ruby glass
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1345-04-6
Formule moléculaire S3Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 339.70
Numéro MDL MFCD00011217
Clé InChI NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Antimony trisulfide
Nom IUPAC diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony(III) sulfide
Point de fusion 550°C
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.0% min (Metal basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in HCl with H2S evolution
Poids de la formule 339.68
Odeur Odorless
Aspect Black powder
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sulfure d’antimoine(III), 98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >