Learn More
Séléniure d’antimoine(III), 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322228
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1315-05-5
It is used to prepare large zintl ion, it is now actively explored for thin film solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1315-05-5
Numéro MDL MFCD00016319
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony(III) selenide
Point de fusion 611°C
Forme physique Pièces
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,712
Informations sur la solubilité Very slightly soluble in water
Poids de la formule 480.38
Pourcentage de pureté 99.999%
Sensibilité Moisture sensitive