Learn More
Contec™ Lingettes Anticon™ Gold HeavyWeight™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabrication 100 % en polyester à filaments continus avec une structure enchevêtrée indémaillable double tricot. Les lingettes Contec™ Anticon™ Gold HeavyWeight™ possèdent des bords soudés pour limiter la production de particules et de fibres.
713.00€ - 805.00€
Spécification
Type de produit Cleanroom Wipe
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
16338147
BIOPHARMA
Afficher les documents
Contec™
GDHW0101
150/Sachet, 8 Sachets/Carton
713.00€
1200 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 16-10-2025
Ajouter au panier
10470225
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Contec™
492224-789
2 Sachets de 75 lingettes, 8 Sachets/Carton
805.00€
1200 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 08-09-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Bords soudés pour éviter de libérer des particules et des fibres
  • Faible taux de particules submicroniques et de fibres
  • Capacité d’absorption élevée et taux d’adsorption rapide pour un meilleur contrôle des déversements
  • Résistance à la traction élevée pour éliminer les déchirures et les accrocs dans les applications de nettoyage difficiles
  • Fabrication 100 % en polyester à filaments continus, spécialement traité pour une absorbance et une propreté supérieures
  • Blanchies en salle blanche
  • Testées conformément aux pratiques recommandées par l’IEST sur l’évaluation des matériaux d’essuyage pour les environnements critiques
  • Conditionnées en vrac et dans des emballages empilés
  • Disponibles avec la technologie P.A.T. (Particle Attraction Technology, technologie permettant de retenir des particules)
Spécification
Spécification
Cleanroom Wipe
23 cm
23 cm
230 x 230 mm
9 in
9 in
Polyester