Learn More
VWF Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen PA516634
Code produit. 11335823
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
PA5-16634 targets von Willebrand Factor in IF and IHC (P) applications and shows reactivity with Human samples. The PA5-16634 immunogen is purified factor VIII related antigen/von Willebrand factor.
Von Willebrand factor (vWf) is a series of self-aggregated structures, all derived from common glycoprotein subunits, synthesized in endothelial cells and megakaryocytes. The molecular mass of the monomeric vWf unit is 225 kDa. vWf binds to circulating factor VIIIc (antihemophilic factor), hereby stabilizing the latter thus being an important factor in the normal primary haemostasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
VWF Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 500 μL; Unconjugated