Learn More
TRIM67 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen PA542274
Code produit. 15545362
  • 520.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Peptide sequence: GGVCKGATVG VLLDLNKHTL TFFINGQQQG PTAFSHVDGV FMPALSLNRN Sequence homology: Cow: 92%; Dog: 92%; Guinea Pig: 92%; Horse: 92%; Human: 92%; Mouse: 92%; Rabbit: 92%; Rat: 92%
TRIM67 Polyclonal antibody specifically detects TRIM67 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
TRIM67
Polyclonal
Unconjugated
TRIM67
D130049O21Rik; RGD1560667; TNL; Trim67; TRIM9-like protein; TRIM9-like protein TNL; tripartite motif containing 67; tripartite motif-containing 67; tripartite motif-containing protein 67
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
440730
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q6ZTA4
TRIM67
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human TRIM67