Learn More
Invitrogen™ TCR V beta F1 Monoclonal Antibody (8A3)
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen™ TCR1151
520.60 EUR valable jusqu'au 2025-08-22
Utilisez le code promo "24148" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11898821
  • 548.00€ / 200µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
TCR1151 targets TCR Beta F1 in FACS, FISH, IHC, IHC(P), IP, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The TCR1151 immunogen is human TCR β chain constant region. TCR1151 detects TCR Beta F1 which has a predicted molecular weight of approximately 13 kDa.
The T Cell Receptor alpha beta (TCRab) is a heterodimeric membrane receptor that consists of the highly variable alpha and beta chains expressed as part of a complex with the invariant CD3 proteins. TCRab participates in the activation of T-cells in response to an antigen presented in the context of MHC. Engagement of the TCRab initiates signaling cascades that ultimately result in cellular proliferation, differentiation, cytokine production, and/or activation-induced cell death. These signaling cascades regulate T-cell development, homeostasis, activation, acquisition of effector functions and apoptosis. Cells expressing TCRab constitute the vast majority of T cells in both human and mouse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
TCR V beta F1
Monoclonal
0.15 mg/mL
200 µg d’anticorps purifié provenant de fluide d’ascites de souris dans du PBS avec 0.5 % de BSA et 0.1 % d’azoture de sodium.
P0DSE2
TRB
Human TCR β chain constant region.
200 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
8A3
Unconjugated
TRB
T cell receptor beta locus; tcr beta f1; TCRB; TRB; TRB@
Mouse
Protein G
RUO
6957
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Responsibly packaged
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • Pierce Purified Antibody(ies)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium azide