Learn More
S100A12 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen PA547056
Code produit. 15507552
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
S100A12 Polyclonal antibody specifically detects S100A12 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
S100A12
Polyclonal
Unconjugated
S100A12
CAAF1; CAGC; Calcitermin; calcium-binding protein in amniotic fluid 1; calgranulin C; calgranulin-C; CGRP; EN RAGE; ENRAGE; EN-RAGE; Extracellular newly identified RAGE-binding protein; migration inhibitory factor-related protein 6; MRP6; MRP-6; Neutrophil S100 protein; p6; Protein S100 A12; protein S100-A12; S100 calcium binding protein A12; S100 calcium-binding protein A12; S100 calcium-binding protein A12 (calgranulin C); S100A12
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
6283
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P80511
S100A12
E. coli-derived recombinant human EN-RAGE/S100A12 Met1-Glu92
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales