Learn More
OCT4 Monoclonal Antibody (9B7), HRP, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen MA1104HRP
Code produit. 15322897
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
MA1-104-HRP detects Oct4/Pou5F1 in human embryonic carcinoma cells. By Western blot, this antibody detects a band at 40 kDa in human embryonal carcinoma cells, but not in negative control cells.
OCT4 Monoclonal antibody specifically detects OCT4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
OCT4 Monoclonal Antibody (9B7), HRP, Invitrogen™ > 100 μL; HRP