missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-IgG2a, κ, PE-Cy5, Clone: G155-178, BD

Marque:  BD Biosciences 555575

185.62 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 15868278

  • 186.00€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

The G155-178 clone has an unknown specificity. Trinitrophenal (TNP), the immunogen, is a hapten not expressed on human, mouse, rat or non-human primate cells. In the absence of specific binding, this antibody may bind non-specifically to Fc receptors. The immunoglobulin from clone G155-178 was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

Flow Cytometry, Isotype Control

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Flow Cytometry
PE-Cyanine5
Affinity Purified
Undiluted at 4°C. Protect from exposure to light. Do not freeze.
G155-178
Mouse
100 Tests
IgG2a κ
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis