Learn More
EGFR Monoclonal Antibody (528), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA512875
Artikelnummer. 11334733
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
MA5-12875 targets Epidermal Growth Factor Receptor in FACS, IHC and IP applications and shows reactivity with Canine and Human samples. The MA5-12875 immunogen is purified EGFR from A431 cells.
EGFR, epidermal growth factor receptor, is a receptor tyrosine kinases that signals in response to various growth factors. Overexpression has been linked to numerous types of cancer and EGFR is the target of both biological and small molecular therapeutics. EGFR is encoded by the EGFR gene located on chromosome 7 in humans. EGFR belongs to the HER/ERbB family of proteins that includes three other receptor tyrosine kinases, ERbB2, ERbB3, ERbB4. EGFR is a transmembrane receptor and binding of its cognate ligands such as EGF (Epidermal Growth Factor) and TGF alpha (Transforming Growth Factor alpha) to the extracellular domain leads to EGFR dimerization followed by autophosphorylation of the tyrosine residues in the cytoplasmic domain. Overexpression is observed in tumors of the head and neck, brain, bladder, stomach, breast, lung, endometrium, cervix, vulva, ovary, esophagus, stomach and in squamous cell carcinoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EGFR
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
P00533
EGFR
Purified EGFR from A431 cells
500 μL
Primary
Canine, Human
Antibody
IgG2a
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
528
Unconjugated
EGFR
2.7.10.1; 9030024J15Rik; AI552599; avian erythroblastic leukemia viral (v-erbB) oncogene homolog; avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog; cell growth inhibiting protein 40; cell proliferation-inducing protein 61; EC 2.7.10.1; egf receptor; Egfr; EGFR-related peptide; epidermal growth factor receptor; epidermal growth factor receptor (erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, avian); Epidermal growth factor receptor formerly avian erythroblastic leukemia viral (v-erbB) oncogene homolog (Erbb1); epidermal growth factor receptor, formerly avian erythroblastic leukemia viral (v-erbB) oncogene homolog (Erbb1); ERBB; ERBB1; ErbB-1; erb-b2 receptor tyrosine kinase 1; Errb1; Errp; HER1; kinase EGFR; mENA; NISBD2; Oncogene ERBB; PIG61; Proto-oncogene c-ErbB-1; receptor tyrosine-protein kinase erbB-1; Urogastrone; wa2; wa-2; Wa5; waved 2
Mouse
Protein A
RUO
1956, 404306
4° C
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt