Learn More
C16orf59 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen PA546251
Code produit. 15557112
  • 508.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Peptide sequence: EKAVRVRRGI TKAGERDKAP SLKSRSIVTS SGTTASAPPH SPGQAGGHAS Sequence homology: Human: 100%
C16orf59 Polyclonal antibody specifically detects C16orf59 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
C16orf59
Polyclonal
Unconjugated
TEDC2
C16orf59; chromosome 16 open reading frame 59; FLJ13909; TEDC2; Tubulin epsilon and delta complex protein 2; uncharacterized protein C16orf59
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
80178
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q7L2K0
TEDC2
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human C16orf59
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales