Learn More
Ansell Gants isolés à revêtement latex ActivArmr™ 80-400 Crinkle
Le revêtement en acrylique thermique combiné à un revêtement en latex isolant naturellement offre une protection contre les températures jusqu’à -30°C (-22°F) pendant de courtes périodes.
147.68€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III |
Chlorinated | No |
Coating Material | Latex gaufré |
Couleur | Jaune haute visibilité |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11716683
|
Ansell
80400090 |
9 |
147.68€
12 paires |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
La doublure en acrylique à boucle de coton éponge jaune très visible est recouverte de latex de caoutchouc naturel bleu clair sur la paume, le pouce et les bouts des doigts.
- La doublure en coton éponge thermique offre une excellente isolation pour des températures aussi basses que 13°F (-25°C)
- La texture plissée de la paume assure une meilleure préhension dans des conditions sèches, humides ou huileuses
- La conception ergonomique permet un confort optimal grâce à la dextérité
Compliance
Conforme aux normes ANSI A3 (niveau de coupe) et ANSI 4 (niveau d’abrasion) ; EN 388, 407, EN 511. Marquage CE.
Spécification
ANSI 4 | |
No | |
Jaune haute visibilité | |
Spécifique | |
Cold-resistant Gloves | |
250°C (≤ 15 s) | |
Crinkle Finish | |
80-400 | |
15°C (étendu), -30°C (intermittent) |
EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III | |
Latex gaufré | |
ANSI A3 | |
Acrylic, Latex | |
480°F (≤ 15 s) | |
Construction, expédition/réception et utilisation en hiver à l’extérieur | |
Lined | |
5°F (étendue), -22°F (intermittente) | |
7 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.