Learn More
Ansell Gants à paume trempée et à résistance moyenne de calibre 15 HyFlex™, avec technologie INTERCEPT™
Offre une meilleure flexibilité et un ajustement parfait grâce à une protection optimale contre les coupures
Marque:  Ansell 11727100
117.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16079651
  • 171.00€ / 12 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 25-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Légers, faciles à porter pendant de longues heures de travail
  • Doublure en Lycra™ optimisé pour un effet refroidissant sur la peau
  • Le revêtement en polyuréthane (PU) sans silicone au niveau de la paume de la main offre une meilleure préhension dans les environnements faiblement huileux pour une manipulation en toute sécurité
  • Le revêtement gris permet de masquer les saletés dans les environnements poussiéreux
  • Niveau 2 de protection contre les coupures ANSI
  • Niveau 4 de protection contre l’abrasion EN (ANSI de niveau 6)
  • Disponibles en tailles 6 à 11
Applications :
  • Assemblage de pièces et de composants en métal
  • Assemblage de produits blancs
  • Découpe de petites pièces sèches ou légèrement huilées et entretien
  • Entretien général
  • Fabrication du verre
  • Manipulation d’objets tranchants
  • Fabrication de métaux
  • Injection et moulage de plastique
  • Préassemblage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ANSI 6
Maille
Gris
Specific
HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylene
10
Automobile, machines et matériel, fabrication de métaux, produits chimiques, après-vente automobile, services publics, entreposage
Maille
HPPE, nylon, Spandex
11-727 10 163840
ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Wing
19,5 cm
CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Polyuréthane
ANSI A2
Yes
Gants résistants aux coupures
EN 388:4342
Unisex
Rough
Lined
Case
HyFlex™ 11-727
7,6 po