Learn More
Ohaus™ Mélangeur Vortex analogique à usage intensif VXHDAL
Le mélangeur à vortex analogique à usage intensif OHAUS™ VXHDAL est robuste pour fournir une action vortex stable et fiable.
Marque: Ohaus™ 30392141
570.42 EUR valable jusqu'au 2025-07-31
Utilisez le code promo "24075" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le mélangeur à vortex à usage intensif analogique OHAUS est un mélangeur analogique à vitesse variable conçu pour une utilisation continue
- La conception robuste et le moteur efficace permettent au mélangeur de fonctionner en continu et de prendre en charge tous les accessoires sur toute la gamme de vitesses
- Choisissez entre deux modes de fonctionnement : Mode 'tactile' pour les tubes de mélange lorsque la tête d’agitation ou le support universel avec couvercle est enfoncé, ou mode 'marche' lors de l’utilisation de l’un des accessoires pour un fonctionnement continu
- Comprend un insert en mousse pour microtubes de 1,5 ml à 2,0 ml
Spécification
4,9 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 0,13 A | |
Mélangeur vortex à usage intensif | |
24,10 x 16,80 cm | |
16,0 cm | |
24,10 cm | |
16,80 cm | |
VXHDAL |
Mode marche : 300 à 2 500 tr/min, Mode tactile : 300 à 3500 tr/min | |
0,13 A | |
Prise EU | |
6,30 po | |
9,50 po | |
6,60 po | |
Mélangeur vortex, usage intensif, VXHDAL, UE |