Learn More
Amylase alpha Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 2F1G8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66133-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16837735
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This antibody can recognize amylase alpha.
Amylases are secreted proteins that hydrolyze 1,4-alpha-glucoside bonds in oligosaccharides and polysaccharides, and thus catalyze the first step in digestion of dietary starch and glycogen. The human genome has a cluster of several amylase genes that are expressed at high levels in either salivary gland or pancreas. It is an amylase isoenzyme produced by the salivary gland.
Spécification
Spécification
Amylase alpha
Monoclonal
0.79 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P04746
AMY2A, Amy2a3
Amylase, alpha Fusion Protein Ag8819
20 μL
Primary
Pig, Human, Rat
Antibody
IgG2b
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
2F1G8
Unconjugated
AMY2A
AMY2A, Amylase, alpha, Pancreatic alpha amylase
Mouse
Protein A
RUO
100521789, 279, 497039
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales