Learn More
Thiocyanate d’ammonium, solution volumétrique 0,1 N, réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 15518344
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en polyéthylène à col étroit
Conditionnement:
1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Thiocyanate
Note relative au nom 0.1N Volumetric Solution
CAS 1762-95-4
Quantité 1 L
Formule moléculaire CH4N2S
Synonyme ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
Clé InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Nom IUPAC thiocyanate d’azanium
Poids moléculaire (g/mol) 76.117
CID PubChem 15666
Poids de la formule 76.12
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon en polyéthylène à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.10kg