Learn More
Sulfate d’ammonium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15643240 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nom IUPAC Sulfate de diazanium
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfate
Point de fusion >280°C (decomposition)(literature)
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 50 kg
Formule linéaire HClO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 132.14
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif ACS / réactif ISO / réactif Ph.Eur.
Conditionnement Boîte en carton
Résidus après l’allumage ≤0.005% (as SO4)
Densité 1.77 g/mL at 25 °C(lit.)