Learn More
Phosphate d’ammonium, monobasique, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Code produit. 15527864
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate Monobasic
CAS 7722-76-1
Quantité 500 g
Formule moléculaire H6NO4P
Numéro MDL MFCD00003396
Synonyme ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OP(O)(O)=O
Nom IUPAC Dihydrogènophosphate d’azanium
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
Poids de la formule 115.03
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.80kg