Learn More
Sulfate de fer(III) d’ammonium dodécahydraté, 98,5 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407224
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7783-83-7 | FeH28NO20S2 | 482.176 g/mol
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate is used in dyeing and printing textiles, as analytical lab reagent. It is often employed as an analytical standard, and has been used in a variety of other applications from nanomaterials to general redox reactions. It plays an important role for the inactivation of mycobacteriophage D29 bacteria which is vivale for viable mycobacterium smegmatis and m.tuberculosis. The crystalline ammonium ferrous sulfate has shown useful function as the high absorbed dose and low-temperature dosimeter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-83-7
Formule moléculaire FeH28NO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 482.176
Numéro MDL MFCD00150004
Clé InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
CID PubChem 197097
Nom IUPAC disulfate d’azanium de fer(3+) dodécahydraté
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Point de fusion 39°C to 41°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Violet
Forme physique Cristaux cassés
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5-102.0%
Informations sur la solubilité Freely soluble in water and hydrochloric acid. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 482.18 (266.00 Anhydrous)
Qualité ACS
Odeur Odorless
Aspect Pale purple broken crystals
Densité 1.71 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.