missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution d’hydroxyde d’ammonium, puriss., conforme aux spécifications analytiques de la Ph. eur., 25-30 % de base NH3, Honeywell Fluka™

Code produit. 15610790 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 kg
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Plastic Bottle
Seau en plastique
Tambour métallique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Puriss., conforme aux spécifications analytiques de la Ph. eur., 25-30 % de base NH3

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O

Spécification

Nom chimique ou matériau Ammonium Hydroxide Solution
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur.
Formule linéaire NH4OH
Numéro UN UN2672
Densité 0.892 to 0.910g/mL at 20°C, 0.9g/mL at 25°C
Quantité 6 x 1 L
Nom IUPAC amine hydrate
Limite d’explosion 0.27
Poids de la formule 35.05
Pourcentage de pureté 25 to 30% (NH3 basis)
Qualité puriss.
Conditionnement Bouteille en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hydroxide solutio
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonia, aqueous solution
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis