Learn More
Hexafluorophosphate d’ammonium, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407221
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Hexafluorophosphate d’ammonium, 99,5 %, Alfa Aesar, Quantité :100 g, CAS :16941-11-0, Point de fusion :198°C, formule moléculaire :F6H4NP, poids moléculaire :163,003
Ammonium hexafluorophosphate is used as a preservative. It is used as a starting material in the preparation of other hexafluorophosphates. Further, it is used in synthesis of organometalic compounds, especially rhodicinium hexafluorophosphate, which has inert and non-coordinating counter ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 16941-11-0
Formule moléculaire F6H4NP
Poids moléculaire (g/mol) 163.003
Numéro MDL MFCD00064642
Clé InChI NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Synonyme ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
CID PubChem 9793912
Nom IUPAC azanium ; hexafluorophosphate
SMILES [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hexafluorophosphate
Point de fusion 198°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Informations sur la solubilité Freely soluble in water (75g/100ml). Soluble in acetone,methanol,ethanol,methyl acetate.Soluble in water.
Poids de la formule 163
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.180 g/mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hexafluorophosphate