Learn More
Ammonium Formate, Reagent grade, 97%, Honeywell Burdick & Jackson™
Code produit. p-7120172 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Qualité réactif, 97 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-69-2
Formule moléculaire CH5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 63.056
Numéro MDL MFCD00013103
Clé InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
CID PubChem 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Nom IUPAC azanium;formate
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Formate
Point de fusion 116°C
Couleur Blanc
pH 6.0 to 7.0 (at 20°C)
Quantité 100 g
Formule linéaire HCO2NH4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Poids de la formule 63.06g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystals/Granules
Densité 1.26g/mL at 25°C