Learn More
Fluorure d’ammonium, + de 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-45480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-01-8
Formule moléculaire FH4N
Poids moléculaire (g/mol) 37.04
Numéro MDL MFCD00011423
Clé InChI LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC amine hydrofluoride
SMILES N.F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium fluoride
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire NH4F
Merck Index 15, 519
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 37.04
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.01% max