Learn More
Citrate d’ammonium dibasique, Honeywell™
Code produit. p-7145711 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
6 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Puriss., ≥98 %
  • Produits de qualité de base, compatibilité testée pour des applications spécifiques de sciences de la vie telles que la biologie moléculaire ou la culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3012-65-5
CID PubChem 13710713
ChEBI CHEBI:63076
Spécification
pH 4.5 - 5.5
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif
Conditionnement Bouteille en plastique