Learn More
Acétate d’ammonium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., ≥98 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15673780 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
2.50kg
20kg
500g
6 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 98%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
Numéro MDL MFCD00013066
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nom IUPAC azanium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Acetate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 10 kg
Formule linéaire CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Poids de la formule 77.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité ACS/certifié pur
Résidus après l’allumage ≤0.01% (as SO4)
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.