Learn More
Cytiva Unité de transfert demi-sec Amersham™ TE70 et TE70 PWR
Protéines d’électrotransfert de gels de polyacrylamide jusqu’à 14 x 16 cm (TE 77 PWR) et 21 x 26 cm (TE 77) en moins d’une heure
Marque: Cytiva TE70
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les électrodes de platine-titane et d’acier inox perforées de longue durée permettent des transferts uniformes et exempts de contamination
- Nécessite un tampon minimal, seulement assez pour saturer les papiers et les membranes de transfert
- Utilise un courant faible (0,5 A) et une tension (30 V) pour les transferts : plus sûr et plus économique
- Convient aux gels jusqu’à 14 × 16 cm
- Testé pour une utilisation avec les réactifs de transfert Western ECL Amersham™
- Fonction d’arrêt automatique ; le transfert est arrêté lorsque le tampon est épuisé, ce qui empêche la surchauffe
- Le TE70 n’est pas fourni avec un bloc d’alimentation
Spécification
Les dispositifs de transfert semi-humide ECL sont conçus pour fournir des résultats de transfert électrophorétique exceptionnels en utilisant un courant et une tension faibles avec une quantité minimale de tampon. | |
14 x 16 cm | |
TE 70 | |
9 cm |
Unité de transfert demi-sèche TE70, 14 × 16 cm | |
25 feuilles de papier transfert, 50 feuilles de cellophane, 2 masques solides, masques pour gels 7 x 8 cm et 14 x 16 cm. | |
38 cm |