Learn More
Cytiva Boîtes économiques (Hydrazide mono-réactif) Amersham™ CyDye™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Marqueur ou colorant:
Cy3
Cy5
Cy5.5
Type de produit:
Hydrazide Cy3
Hydrazide Cy5
Hydrazide Cy5.5
Conditionnement:
1mg
5 pièces
5mg
Description
Les esters d’hydrazide offre une méthode pratique pour le marquage des groupes carbonyles libres de glycoprotéines et de glucides. Pour un maximum de commodité, des esters d’hydrazide actifs stables sont fournis et stockés sous forme de matériau solide.
- Gamme de conditionnements en vrac disponibles pour une économie optimale
- Exemples de protocoles inclus avec chaque pack de colorants
Spécification
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour le marquage via des groupes carbonyle. Pour une utilisation dans des applications de fluorescence à l’état d’équilibre, FP et FRET |
Quantité | 5 mg |
Type de produit | Hydrazide Cy5 |
Contenus des kits | Boîtes en aluminium contenant chacune 1, 5 ou 25 mg de colorant déshydraté |
Plage de pH | 3 à 10 |
Poids moléculaire | 791,99 |
Solubilité | Soluble dans l’eau froide et l’eau chaude |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière. Le matériau reconstitué peut être stocké jusqu’à 2 semaines à -20°C en aliquotes afin d’éviter les cycles de gel/dégel répétés. |
Marqueur ou colorant | Cy5 |
Couleur | Bleu |
Safety and Handling
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1