Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 total RNA Purification Kit
The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes.
Marque: Invitrogen™ 12173033
1145.80 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24108" pour bénéficier de cette offre.
Description
The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes. Isolate high yields of total RNA with low genomic DNA contamination from bacteria, yeast, plant, or mammalian samples.
Le tampon de lavage II PureLink™ RNA 96 est livré séparément en vrac en 5 X 1 l. Plaques de filtration, tampon de lyse, plaques de lavage I et plaques réceptrices en option disponibles séparément.
Purification automatisée des acides nucléiques, isolement automatisé de l’ARN total, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total issu des cellules et des tissus d’origine animale, ARN total extrait des échantillons bactériens, ARN total issu des cellules végétales, ARN total de la levure
Spécification
5X | |
RT-PCR, qPCR, cDNA Library Construction, NGS, Microarray Analysis, Blot Hybridization, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection Assays, Nucleic Acid Labeling | |
2 x 1 L |
Conserver à température ambiante. | |
RNA Wash Buffer II (5X) |