Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ T7/T3 Transcription Kit
Synthèse rapide des sondes d’ARN pour une utilisation dans les dosages de protection contre la ribonucléase, l’hybridation in situ et les hybridations de transfert
Marque: Invitrogen™ AM1324
271.58 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Mélange d’enzymes T7, mélange d’enzymes T3, tampon de transcription 10X , solution ATP, solution CTP, solution GTP, solution UTP, DNase TURBO, tampon de chargement de gel II, actine pTRI-b, eau exempte de nucléase
Description
Le kit de transcription in vitro Ambion MAXIscript T3 / T7 permet de synthétiser des sondes d’ARN en seulement 10 minutes afin de les utiliser durant les dosages de protection de la ribonucléase, l’hybridation in situ et les hybridations de transfert. Chaque kit contient du réactif en quantité suffisante pour effectuer 15 réactions de chaque enzyme. Le kit MAXIscript est très efficace pour synthétiser des sondes pleine longueur, même à des concentrations limitées en nucléotides, ce qui fait de lui le complément idéal aux dosages de protection de la ribonucléase. Le kit MAXIscript constitue également un excellent choix pour la synthèse de sondes non marquées par des isotopes. Le marquage peut être effectué après la transcription en utilisant le kit de marquage Ambion BrightStar™ psoralène-biotine ou pendant la transcription en incorporant des nucléotides modifiés dans la réaction. Le kit MAXIscript peut également être utilisé pour synthétiser des quantités modestes d’ARN non marqué (réaction de 2 à 6 μg / 20μl) jusqu’à 2 kb.
- Activité spécifique élevée assurant un rendement élevé, sondes d’ARN pleine longueur en seulement 10 minutes
- Kit de synthèse de sondes convenant parfaitement aux dosages de protection des nucléases, aux transferts Northern et Southern et à l’hybridation in situ
- TURBO DNase™ inclus
- Tous les kits contiennent des réactifs de qualité, certifiés sans DNase / ARNase
- Le kit de transcription in vitro MAXIscript permet de synthétiser des sondes d’ARN avec des activités spécifiques atteignant 1 × 109 cpm / μg en seulement 10 minutes
Spécification
Le mélange d’enzymes T7, mélange d’enzymes 10X, le tampon de transcription T3 10X, la solution ATP, la solution CTP, la solution GTP, la solution UTP, la DNase TURBO, le tampon de chargement de gel II et l’actine pTRI-b sont tous conservés à –20 °C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température. | |
Kit | |
Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR | |
Ambion™, MAXIscript™ | |
30 réactions | |
Glace carbonique | |
Produits de PCR, plasmide d’ADN linéarisé |
ARNm synthétique, ARNm | |
ARNm, ARNm synthétique | |
30 réactions | |
Kit de transcription in vitro T7 / T3 | |
T3, T7 | |
2 à 6 µg |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.