Learn More
Invitrogen™ Human Testes Total RNA
Qualité supérieure, certifiée microARN
Marque:  Invitrogen™ AM7972
Code produit. 10575405
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
L’ARN de la plus haute qualité disponible chez Invitrogen, il est traité par la DNase, soumis à des normes de contrôle de qualité inégalées et certifié pour contenir de petits ARN (miARN, siARN et snARN). Un tube contenant 10 μg, à une concentration de 1 mg/ml, est fourni. L’ARNm intact, la contamination génomique de l’ADN, la présence/absence d’inhibiteurs enzymatiques et la contamination de l’ARN ribosomal dans les préparations de poly(A) sont autant d’aspects importants utilisés pour juger de la qualité des ARN FirstChoice™. Les échantillons sont traités à l’aide de réactifs d’isolement d’ARN Invitrogen pour produire de l’ARN intact et très pur. Un traitement strict de la DNase est effectué pour s’assurer que l’ARN est prêt à être utilisé dans toute application en aval, y compris la PCR en temps réel. Étant donné qu’il est impossible d’éliminer toutes les molécules d’ADN d’un échantillon d’ARN, chaque préparation est testée pour s’assurer que toute contamination résiduelle de l’ADN est négligeable. L’intégrité de l’ARN est vérifiée par électrophorèse capillaire à l’aide de l’analyseur Agilent™ 2100 Bioanalyzer.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Certifications
Certifié microARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 mg/mL
Humaine
Ambion™
Traité par DNase
Glace carbonique
Stocker à -70°C ou moins. Éviter les cycles de congélation–décongélation multiples. Les aliquotes du produit peuvent être stockées à court terme à -20°C. NE PAS STOCKER DANS UN CONGÉLATEUR À DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE.
ARN total
Certifié microARN
Tissu normal
Testicule
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.