Learn More
Amberlyst™ 15(H), microbilles marron clair, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369379
1 kg, 1kg
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Résine macroréticulaire fortement acide
Amberlyst™ 15(H) is a strongly acidic cation exchange resin used as a heterogeneous acid catalysis and is suitable for non-aqueous catalysis. It is used to determine the mechanism of phenol alkylation using density functional theory (DFT). It is widely utilized as a column packing material for HPLC analysis. It is employed in separation media for Thin-layer chromatography (TLC) and paper chromatography. It is used in various chemical reactions like esterification, transesterification, Michael addition, Prins cyclization, Friedel-Crafts alkylation, acylation, cleavage of epoxides and crossed-aldol condensation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39389-20-3
Formule moléculaire C18H18O3S
Poids moléculaire (g/mol) 314.399
Numéro MDL MFCD00145841
Clé InChI SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amberlyst 15, wet, ion exchange resin, 2-ethenylbenzenesulfonic acid; divinylbenzene, benzenesulfonic acid, ethenyl-, polymer with diethenylbenzene, ksc581g2r, amberlyst 15 ion-exchange resin, amberlite? ir120 hydrogen form, 2-ethenylbenzenesulfonic acid-1,2-diethenylbenzene 1:1, amberlite r ir120 hydrogen form, divinylbenzene-styrenesulfonic acid copolymer, 1,2-bis ethenyl benzene; 2-ethenylbenzenesulfonic acid
CID PubChem 170197
Nom IUPAC 1,2-bis(éthényl)benzène ; acide 2-éthénylbenzènesulfonique
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlyst™ 15(H)
Forme physique Billes
Odeur Odorless
Couleur Marron
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Amberlyst™ 15(H), microbilles marron clair, Thermo Scientific Chemicals >