Learn More
Résine échangeuse d’ions Amberlite™ IRC-748, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10153821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 79620-28-3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79620-28-3
Numéro MDL MFCD00132702
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IRC-748
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.70,% <0.300mm: <1.0%,%>1.000mm: <5.0%, harmonic mean size: 0.500 - 0.650mm
Conditionnement Bouteille en plastique
Capacité de rétention d’eau (Na+): 60 to 65%
Densité 0.7500g/mL
Merck Index 14, 382
Quantité 1 kg
Identifiant produit
  • Amberlite]TS IRC-748 - ion-exchange resin