Learn More
Fil d’aluminium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, Puratronic™, 99,9995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11315727
100 m, 100m
Click to view available options
Quantité:
100 m
25 m
5 m
Conditionnement:
100m
25m
5m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 m
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈2.1g/m
Forme Câble
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fil d’aluminium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, Puratronic™, 99,9995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >