Learn More
Feuille ultrafine d’aluminium, épaisseur de 1,0 micron, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11358628
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Ultrathin foil
Couleur Argent
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 mm
Pourcentage de pureté 99.995%
Odeur Odorless
Granulométrie 1.0 Micron thick
Forme Disque circulaire sur support en Mylar permanent